ชื่อสินค้า
Sodium pyruvate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
grade
anhydrous
Quality Level
product line
Redi-Dri™, ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
loss
≤0.5% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium pyruvate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri ™ป้องกันการดูดฝุ่นผงเช่นเกลืออนินทรีย์จากการดูดซับความชื้นและการก่อตัวเป็นก้อนทำให้เกลือไหลเวียนได้อย่างอิสระทุกครั้ง