Merck
79724
Sodium hydroxide solution
1 M, suitable for HPCE
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NaOH
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
40.00
UNSPSC Code:
12352316
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
0.9-1.1 M, 1 M
Form:
liquid
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
form
liquid
concentration
0.9-1.1 M, 1 M
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.5, λ: 270 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.01, λ: 500 nm Amax: ≤0.01
suitability
suitable for HPCE
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodiumhydroxide solution with a concentration of 1 M is commonly used inhigh-performance capillary electrophoresis (HPCE). It is used as a pH modifierin the analysis of various samples.
Application
  • useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
  • provides convenient, fast, quantitative derivatization
  • converts free fatty acids into its sodium salts
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium hydroxide solution
pictograms
Corrosion
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Rapid separation and determination of four phenylpropanoid glycosides from T. chamaedrys by capillary electrophoresis method
Avula B, et al.
Chromatographia, 58, 751-755 (2003)
Determination of oligonucleotide ISIS 2922 in nanoparticulate delivery systems by capillary zone electrophoresis
Arnedo A, et al.
Journal of Chromatography A, 871(1-2), 311-320 (2000)