ชื่อสินค้า
L-Ascorbic acid, puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
biological source
synthetic (Organic)
Quality Level
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals (possibly with chunks)
optical activity
[α]20/D +21±0.5°, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
color
white to off-white
pH
2.2-2.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤25 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
functional group
ester, hydroxyl, ketone
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
Application
Other Notes
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ L-Ascorbic acid
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?