เกี่ยวกับสินค้านี้
description
anionic
Quality Level
assay
≥97% (titration)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
16
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Moreover, Sodium Deoxycholate extends its utility to nucleic acid extraction from cells and tissues. By lysing cells and disrupting cellular structures, it facilitates the release and purification of nucleic acids, proving valuable in cell biology and biochemical research. Beyond these applications, its effectiveness in cell lysis processes positions it as a valuable tool for breaking down cells and releasing their contents, finding applications in diverse biological studies, encompassing microscopy, cell biology, and biochemical research.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium deoxycholate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
บทความ
โปรไบโอติกแสดงผลยับยั้งเชื้อโรคช่วยป้องกันโรคอักเสบในลำไส้เรื้อรังหรือโรคลมชักและสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.