biological source
synthetic (organic)
Quality Level
grade
reagent grade
agency
suitable for SM 4500 - NH3
assay
98.5-101.5% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
application(s)
agriculture
clinical research
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Features and Benefits
Other Notes
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.