Merck
00457
Magnesium chloride solution
0.1 M
Synonym(s):
Additive Screening Solution 22/Kit-No 78374
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
MgCl2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
95.21
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Level
concentration
0.1 M
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Magnesium chloride solution
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Hideyuki Arita et al.
Brain tumor pathology, 32(1), 22-30 (2014-04-22)
Assessment of the mutational status of the isocitrate dehydrogenase 1/2 (IDH1/2) gene has become an integral part of the standard diagnostic procedure and, therefore, needs to be accurate. This may, however, be compromised by various factors including the method of
Stephen Q Wong et al.
Oncotarget, 6(2), 1115-1127 (2014-12-30)
Melanoma is often caused by mutations due to exposure to ultraviolet radiation. This study reports a recurrent somatic C > T change causing a P131L mutation in the RQCD1 (Required for Cell Differentiation1 Homolog) gene identified through whole exome sequencing
Manal A Farg et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3579-3595 (2014-02-20)
Intronic expansion of a hexanucleotide GGGGCC repeat in the chromosome 9 open reading frame 72 (C9ORF72) gene is the major cause of familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia. However, the cellular function of the C9ORF72 protein remains unknown.