เกี่ยวกับสินค้านี้
sterility
sterile-filtered
Quality Level
form
liquid
shelf life
Expiry date on the label.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
density
1.119
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Optimal recovery of viable cells
- Permits selective separation of blood cell types
- Prevents cell distortion
- Preserves cell viability
- Minimal extraneous cell interference
- Reproducible performance from batch to batch
- Sterile-filtered and endotoxin-tested
- Stable at 2-8°C for at least 2 years when protected from light
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Ficoll 400® เป็นโพลิเมอร์ที่ไม่ใช่ไอออนที่มีความสามารถในการละลายน้ำและความสามารถในการละลายน้ำสูงเหมาะสำหรับการใช้งานทางชีวภาพต่างๆ
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
บทความ
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.