เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
18.02
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือชื่อสินค้า
E-Toxate™ Water, endotoxin, free
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
endotoxin, free
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
detection
compatibility
reagent for E-Toxate™
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ E-Toxate™ Water
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Instructions
Philippe Robert et al.
Investigative radiology, 50(8), 473-480 (2015-06-25)
To prospectively compare in healthy rats the effect of multiple injections of macrocyclic (gadoterate meglumine) and linear (gadodiamide) gadolinium-based contrast agents (GBCAs) on T1-weighted signal intensity in the deep cerebellar nuclei (DCN), including the dentate nucleus. Healthy rats (n =
Mary A Rodgers et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1333-1347 (2014-06-25)
Linear ubiquitination is a newly discovered posttranslational modification that is currently restricted to a small number of known protein substrates. The linear ubiquitination assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1L, HOIP, and Sharpin, has been reported to activate NF-κB-mediated transcription in
Susu Duan et al.
Nature communications, 5, 5029-5029 (2014-10-10)
Oseltamivir-resistant H1N1 influenza viruses carrying the H275Y neuraminidase mutation predominated worldwide during the 2007-2009 seasons. Although several neuraminidase substitutions were found to be necessary to counteract the adverse effects of H275Y, the order and impact of evolutionary events involved remain