เลือกขนาด
About This Item
Product Name
Doxorubicin hydrochloride, suitable for fluorescence, 98.0-102.0% (HPLC)
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMILES string
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI key
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
biological source
synthetic
assay
98.0-102.0% (HPLC)
form
solid
color
orange to dark red
mp
216 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, orange to red
DMSO: soluble
THF: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
fluorescence
λem 580-590 nm
suitability
suitable for fluorescence
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
Application
Biochem/physiol Actions
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค