ชื่อสินค้า
Trizma® base, ≥99.0% (T)
description
aminopeptidase substrate
Quality Level
product line
BioChemika
assay
≥99.0% (T)
form
crystalline
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
10.5-12.0(4 m in water, 25 °C)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.), 168-172 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Electrophoretic transfer for the specific identification of isozymes of starch debranching enzyme, α-amylase and 9-amylase.
- Electrophoretic separation of lipoproteins in polyacrylamide gels.
- Preparation of TRIS buffer having pH 8.
Other Notes
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Trizma® base
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?