เกี่ยวกับสินค้านี้
grade
Molecular Biology
Quality Level
description
Mode of use Voltage of 150 V is recommended for small electrophoresis chambers while a mid to large apparatus may be run at 200-250 V. User should test their chamber to determine optimum voltage.
form
solution
concentration
10 ×
impurities
DNase, RNase and nickase, none detected
pH
8.0-8.5 (20-25 °C)
storage temp.
room temp
General description
Application
- Use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures
- Use with TBA and TAE gels
- Preparation of agarose gels
Features and Benefits
- Faster run times
- Sharper bands
- Easy to dilute and use
- Flexible use with a variety of gel types
Packaging
Legal Information
Disclaimer
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.