เกี่ยวกับสินค้านี้
grade
Molecular Biology
Quality Level
description
Saline-Sodium Citrate buffer, made with ultrapure water
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
color
colorless
pH
6.9 —7.1
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected
storage temp.
room temp
General description
Application
- as a hybridization buffer on in situ hybridization human-specific repetitive Alu sequence
- as a washing buffer for membrane for Southern hybridization, dot blot of mice genomic DNA and northern blotting of microRNA
- as an incubation buffer in fluorescence in situ hybridization (FISH) of L1 retrotransposon
Features and Benefits
- Convenient ready-to-use liquid
- Multi-purpose use in hybridizations
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
บทความ
ฟลูออเรสเซนต์ที่มีอยู่ในขั้นตอนการผสมพันธุ์ (ปลา) น้ำยาและอุปกรณ์
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.