เกี่ยวกับสินค้านี้
grade
Molecular Biology
Quality Level
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
fluorescence
λex 360 nm; λem 590 nm in PBS, λex 526 nm; λem 605 nm (10 mM TBE; pH 8.0;), λex 526 nm; λem 605 nm in aqueous buffer
suitability
suitable for gel electrophoresis
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Ethidium bromide
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
คลาสการจัดเก็บ
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Ethidium bromide เป็นสีย้อมเรืองแสงที่รู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
Product Information Sheet