Quality Level
assay
≥90.0% (HPCE)
form
liquid
mol wt
78.13 g/mol
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
red to very dark red
bp
189 °C/1,013 hPa
mp
18.4 °C
solubility
DMSO: soluble
density
1.104 g/cm3 at 20 °C
fluorescence
λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Application
In addition, Nancy-520 can be used to determine dsDNA concentrations in solution, with a linear range between 0 - 2 μg/ml of DNA. Nancy 520
Nancy-520 has been used successfully in PCR (Real time-PCR) applications.
Nancy 520
Greener alternative to Ethidium bromide.
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
87 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์แบบเรียลไทม์ช่วยให้นักวิจัยสามารถประมาณปริมาณของวัสดุเริ่มต้นในตัวอย่างได้ ซึ่งมีช่วงไดนามิกที่กว้างกว่าการวิเคราะห์แบบ PCR ทั่วไปมาก
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation