Merck
F2442
Fetal Bovine Serum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Synonym(s):
Fetal Bovine Sera, Fetal Calf Serum, FBS, FCS, sera, serum
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
bovine fetus
Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Fetal Bovine Serum (FBS) is a complex mixture with low and high molecular weight biomolecules exhibiting optimal growth-enhancing and growth-suppressing functions. FBS contains molecules, such as growth factors, proteins, vitamins, trace elements, hormones etc. These molecules are important for the growth and maintenance of cells. It is a common supplement for cell culture media. FBS is derived from the calf blood. It is devoid of fibrin and clotting factors. Heat inactivation of FBS blocks the complement system. FBS derived from clotted blood is the most widely used undefined supplement in eukaryotic, especially mammalian, cell culture. It is typically used with the classical media that were developed in the 1950s and 1960s. These include many popular media such as Minimum Essential Medium (MEM), Dulbecco′s Modified Eagles Media (DME, DMEM); Iscove′s Modified Eagles Medium (IMDM), M199 and Roswell Park Memorial Institute medium, RPMI-1640.
Application
Fetal Bovine Serum has also been used as a component of:
  • perivascular-resident macrophage-like melanocytes (PVM/M) growth medium
  • synthetic oviduct fluid (SOF)
  • Eagle′s minimum essential medium (EMEM)
  • neurobasal medium
  • Hyclone McCoys 5 A medium
  • Hanks medium
Biochem/physiol Actions
FBS remains a popular media supplement because it provides a wide array of functions in cell culture. FBS delivers nutrients, growth and attachment factors and protects cells from oxidative damage and apoptosis by mechanisms that are difficult to reproduce in serum-free media (SFM) systems.
Analysis Note
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Other Notes
Tested for the presence of bacteria, virus, mycoplasma, endotoxin and for hemoglobin content. Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Fetal Bovine Serum
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ปกป้องการลงทุนของคุณด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดเก็บและละลาย FBS และซีราอื่นๆ ตัวอย่าง FBS สำหรับการตรวจสอบในโปรโตคอลเพาะเลี้ยงเซลล์ของคุณ
ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับวิธีการทำการถ่ายโอน lentiviral ของภารกิจ shrna lentiviral อนุภาคเพื่อให้บรรลุการเงียบระยะยาวที่มั่นคงและการเปลี่ยนแปลง phenotypic
ในระบบบรรจุภัณฑ์นี้การพิมพ์หลอกด้วย VSV-G จะขยายการทำงานของไวรัสที่เกี่ยวข้องกับไวรัส จากนั้นอนุภาค lentiviral สามารถส่งลำดับไปยังเซลล์ชนิดต่างๆรวมถึงเซลล์หลักและเซลล์ที่ไม่แบ่ง
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
บทความ
แคลเซียมเป็นไอออนที่มีเสถียรภาพ divalent ไอออนที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเป็นพิษที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเซลล์ มันเป็นส่วนประกอบของสื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่หลากหลาย
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Inhibiting tyrosine phosphorylation of protein kinase Cd (PKCd) protects the salivary gland from radiation damage.
Wie SM et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289, 10900-10900 (2014)
Axenic Procyclic Culture of L. tropica and L. donovani in Culture of FBS-free Medium
Mosa FM, et al.
Ife Journal of Science, 4B, 3088-3093 (2015)
MENT, a heterochromatin protein that mediates higher order chromatin folding, is a new serpin family member.
Grigoryev SA et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 5626-5626 (1999)