เกี่ยวกับสินค้านี้
sterility
sterile-filtered
Quality Level
product line
BioXtra
form
solution
concentration
200 mM
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
General description
Application
Preparation Note
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ L-Glutamine solution
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
บทความ
ความสำคัญและการใช้กลูตามีนใน hybridoma และการเพาะเลี้ยงเซลล์เลี้ยงลูกด้วยนม
ล้อฟันเฟืองกรดอะมิโนสำหรับการแปล RNA อย่างรวดเร็ว ค้นหากรดอะมิโนที่แปลจากลำดับ RNA ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.