Merck
CLS430641
Corning® cell culture flasks
surface area 75 cm2, canted neck, cap (vented)
Synonym(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
เกี่ยวกับสินค้านี้
eCl@ss:
32040501
UNSPSC Code:
41122104
Material:
canted neck , cap (vented), polystyrene , rectangular flask
Sterility:
sterile
Feature:
graduations
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
material
canted neck , cap (vented), polystyrene , rectangular flask
sterility
sterile
feature
graduations
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 430641
maximum volume
60 mL
surface area
75 cm2
working volume
15-22.5 mL
General description
Available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet your needs.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Corning® cell culture flasks
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)