เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
Porcine
Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
23.4 kDa
concentration
0.25%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- in detaching HT29 human colorectal cancer cells cultured in RPMI 1640 which was supplemented with 10 % fetal calf serum, during relative cell frequency determination of high concentration samples.
- to trypsinize the transient transfected human embryonic kidney tcA-201 cell line.
- to enzymatically release mouse fibroblasts cells (cell line L929) adhered to the scaffold, during cell culturing to assess the influence of several modified treatments of Poly(L/D)lactide 96/4 non-woven scaffolds and fibres.
- to dissociate cells from the culture dish for flow cytometry analysis.
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Trypsin-EDTA solution
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Trypsin มักใช้สำหรับการแยกเซลล์ที่เกาะติดออกจากพื้นผิว มีโซลูชัน trypsin ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสายเซลล์เฉพาะของคุณ
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
บทความ
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Product Information Sheet