Merck
D5796
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate and ʟ-glutamine, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
ชื่อสินค้า
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
This DMEM-Hi glucose medium is a 1x complete medium with no added factors (common modifications) such as L-alanyl-L-glutamine, HEPES, or sodium pyruvate. It differs from the original DMEM-Hi formulation wherein pyridoxine is substituted for pyridoxal. Pyridoxal is an unstable component of media.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additionally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High".
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับวิธีการทำการถ่ายโอน lentiviral ของภารกิจ shrna lentiviral อนุภาคเพื่อให้บรรลุการเงียบระยะยาวที่มั่นคงและการเปลี่ยนแปลง phenotypic
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
บทความ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม Organoid เพื่อสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากสมอง 3 มิติลำไส้ลำไส้ลำไส้ปอดและมะเร็งรูปแบบ organoid เนื้องอก
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ค้นพบคอลเลกชันของเราของเซลล์ stellate ตับมนุษย์หลักและโปรโตคอลสำหรับละลาย, ชุบ, และการเจริญเติบโตของเซลล์ stellate ค้นหาสูตรสื่อการบำรุงรักษาวัฒนธรรมของเรา stellate
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Kai-Liang Zhang et al.
OncoTargets and therapy, 12, 6515-6523 (2019-10-17)
The efficacy of traditional therapies for oral carcinoma (OC) is limited. Oncolytic adenovirus, a novel strategy of cancer therapy, shows potential use in OC treatment. However, its clinical application is limited by pre-existing neutralizing antibodies. Thus, this study aimed to
Christian Kirschneck et al.
Scientific reports, 7(1), 14751-14751 (2017-11-09)
Meaningful, reliable and valid mRNA expression analyses by real-time quantitative PCR (RT-qPCR) can only be achieved, if suitable reference genes are chosen for normalization and if appropriate RT-qPCR quality standards are met. Human periodontal ligament (hPDL) fibroblasts play a major
Refael Minnes et al.
Scientific reports, 7(1), 4381-4381 (2017-07-01)
The vast majority of cancer related deaths are caused by metastatic tumors. Therefore, identifying the metastatic potential of cancer cells is of great importance both for prognosis and for determining the correct treatment. Infrared (IR) spectroscopy of biological cells is