ชื่อสินค้า
L-Glutamine, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
biological source
non-animal source
Quality Level
agency
meets USP testing specifications
assay
99.0-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl, [α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, residual solvents, tested
ign. residue
≤0.10%
loss
≤0.30% loss on drying
color
white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.020%, sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.10%
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
functional group
amide
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
General description
Application
- as a component of the serum-free medium to culture mice cochlear organotypic cells.
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium-nutrient mixture F-12 (DMEM/F-12) medium for culturing mice seminiferous tubule segments.
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium to culture human monocytic cell line.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ L-Glutamine
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
ความสำคัญและการใช้กลูตามีนใน hybridoma และการเพาะเลี้ยงเซลล์เลี้ยงลูกด้วยนม
ล้อฟันเฟืองกรดอะมิโนสำหรับการแปล RNA อย่างรวดเร็ว ค้นหากรดอะมิโนที่แปลจากลำดับ RNA ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.