Merck
D8537
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
liquid, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
DPBS
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
ชื่อสินค้า
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is a balanced salt solution (BSS) used for the handling and culturing of mammalian cells. DPBS buffer is used to irrigate, wash, and dilute mammalian cells while maintaining osmotic balance. It provides water and inorganic ions essential for normal cell metabolism. DPBS with calcium and magnesium facilitates cell binding and clumping. Dulbecco′s PBS without these ions can be used to wash and rinse suspended cells. Phosphate buffering maintains the pH in the physiological range.
Application
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used:
  • for the dilution of fresh red blood cells to study the trapping of red blood cell aggregate.
  • to wash the wells of a microtiter plate.
  • to wash the cells before resuspending them in lysis buffer for DNA isolation.
  • as a component of embryo holding medium for vitrification of embryos.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
วิธีการคราบ organoids? โปรโตคอลแบบทีละขั้นตอนที่สมบูรณ์สำหรับการย้อมสีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ (IF) และอิมมูโนไซโตเคมีคอล (ICC) ของวัฒนธรรมออร์แกนอยด์โดยใช้แอนติบอดี
โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์สำหรับการส่งผ่านและแยกสายเซลล์ที่เกาะติดโดยใช้ trypsin EDTA ดาวน์โหลดคู่มือ ECACC ฟรี
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการทำงานกับเซลล์ papilla ผิวหนังของรูขุมขนของมนุษย์รวมถึงการละลายการย่อยและการเก็บรักษาความเย็น
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
บทความ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม Organoid เพื่อสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากสมอง 3 มิติลำไส้ลำไส้ลำไส้ปอดและมะเร็งรูปแบบ organoid เนื้องอก
Arturo Levican et al.
Applied and environmental microbiology, 79(16), 4951-4957 (2013-06-19)
The genus Arcobacter is composed of 17 species which have been isolated from various sources. Of particular interest are A. butzleri, A. cryaerophilus, and A. skirrowii, as these have been associated with human cases of diarrhea, the probable transmission routes
Elliptical optical tweezers for trapping a red blood cell aggregate
Kauppila AJ
Photonics Letters of Poland, 3(3), 95-97 (2011)
Casper Hyttel Clausen et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(10) (2018-10-20)
Monitoring of bacteria concentrations is of great importance in drinking water management. Continuous real-time monitoring enables better microbiological control of the water and helps prevent contaminated water from reaching the households. We have developed a microfluidic sensor with the potential