ชื่อสินค้า
Phosphate buffered saline, tablet
form
tablet
Quality Level
storage condition
dry at room temperature
color
white
pH
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL), 7.4
solubility
water: 1 tablet/200 mL, water: soluble
density
1.02 g/cm3 at 20—25 °C, 1.03 g/cm3 at 20—25 °C
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
histology
life science and biopharma
General description
Expanding beyond cell biology, PBS demonstrates versatility in applications such as creating custom ELISA buffers for optimal antibody-antigen interactions. Moreover, it serves as a proficient running buffer for Protein A/G chromatography, facilitating antibody purification based on specific antigen binding. In hematological and biochemical procedures, PBS plays a pivotal role in the effective washing of cells and tissues. In summary, PBS stands out as an indispensable tool in both biological and biochemical research, offering isotonicity, buffering capacity, simplicity, and stability. Its diverse applications in cell biology, reagent preparation, protein purification, and various biological assays underscore its profound significance in advancing scientific knowledge and understanding.
Application
- for the production of platinum nanoparticles (NP-Pt) hydrocolloids
- for the washing of blood sample and SEM (scanning electron microscope) stubs prior to SEM
- for preparing the solution of fluorescent lectin wheat germ agglutinin (WGA)
- for the dilution of capture antibody during ELISA (enzyme linked immunosorbent assay)
- for suspension of cell pellets during centrifugation
- in immunoassay procedures
Features and Benefits
- High-quality product suitable for multiple research applications
- Can be used as a buffer component in biological and biochemical applications
- Highly soluble in water
Preparation Note
Other Notes
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Phosphate buffered saline
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
การย้อมสีเซลล์สามารถแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน: การเตรียมเซลล์การตรึงการประยุกต์ใช้แอนติบอดีและการประเมินผล
โปรโตคอล ELISA โดยละเอียดครอบคลุมเทคนิค ELISA โดยอ้อมและการบันทึกข้อมูลการแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับการทดลอง ELISA แบบแซนด์วิชและทางอ้อม
ใช้โปรโตคอลนี้กับขั้นตอนภูมิคุ้มกันวิทยา (IHC) ทั้งหมดผ่านการย้อมสีและการแสดงภาพแอนติเจนเฉพาะในส่วนเนื้อเยื่อที่ฝังในพาราฟิน
บทความ
High-quality ultrapure water that is endotoxin-free is recommended for mammalian cell culture as it support cell viability and prevents contamination.