Merck
L3522
LB Broth (Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium, suitable for regular E.coli culture
Synonym(s):
Luria Broth, Miller’s LB Broth
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
description
Miller′s Modification, 10 g/L NaCl
sterility
non-sterile
form
powder
composition
NaCl, 10 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
pH
6.8-7.2(2.5% solution)
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Miller′s LB is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, water-soluble vitamins, and carbohydrates.
Application
LB Broth (Miller) has been used as a culture medium for E coli, Pseudomonas putida KT2440, Vibrio parahaemolyticus, and soil samples for the isolation of Bacillus spp.
Suitable for non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. Also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
Biochem/physiol Actions
Luria Broth is used for maintenance and propagation of Escherichia coli. The E. coli grow faster in Luria Broth because the tryptone and yeast supply essential growth factors that the E. coli would otherwise have to synthesize. Luria Broth also contains essential electrolytes for transport and osmotic balance, due to the NaCl component.
Features and Benefits
Miller′s LB powder provides:
  • Easy scale-up using larger package sizes
  • A budget-friendly alternative to liquid
  • Standard formulation
Preparation Note
1. Suspend 25 g in 1 L of distilled water.
2. Autoclave for 15 minutes at 121 °C.
To prepare the medium of Luria, Adams and Ting (also known as LC broth: Aseptically add 25 ml of sterile 0.1 M calcium chloride after autoclaving.
Stir to suspend 25g powder in 1L water. Autoclave for 15 minutes at 121C to sterilize. Allow to cool before making additions, such as antibiotics (if desired).
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ LB Broth (Miller)
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ปลูกฝัง E.  coli บนเกล็ดตั้งแต่วัฒนธรรมเล็กๆไปจนถึงการหมัก โปรโตคอลสำหรับการเริ่มต้นวัฒนธรรมเริ่มต้นเซลล์ระงับการเพาะเลี้ยงเดี่ยวและการชุบ bacteriophage M13 รวมอยู่ด้วย
บทความ
วิศวกรรมทางพันธุกรรมช่วยให้การแสดงออกขนาดใหญ่และการแยกโปรตีน recombinant เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
ภาพรวมของส่วนผสมหลักของ KOD One ™ PCR สำหรับ PCR ที่มีความเฉพาะเจาะจงความเที่ยงตรงและผลผลิตสูง
Ikhlaas M Kasli et al.
AMB Express, 9(1), 5-5 (2019-01-09)
Production of recombinant proteins such as antibody fragments in the periplasm of the bacterium Escherichia coli has a number of advantages, including the ability to form disulphide bonds, aiding correct folding, and the relative ease of release and subsequent capture
Transcriptional profiling of Vibrio parahaemolyticus exsA reveals a complex activation network for type III secretion
Liu AC and Thomas NA
Frontiers in Microbiology, 6, 1089-1089 (2015)
Selecting lipopeptide-producing, Fusarium-suppressing Bacillus spp.: Metabolomic and genomic probing of Bacillus velezensis NWUMFkBS10. 5
Adeniji A, et al.
MicrobiologyOpen, e742-e742 (2018)