Merck
L7275
LB Broth (Lennox)
Tablet microbial growth medium
Synonym(s):
Lennox broth , Luria Bertani Broth
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
non-sterile
form
tablet
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Dehydrated Luria-Bertani (LB) broth is called the Lennox LB, which has amino acids as carbon source.
Lennox LB is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids and carbohydrates in a low-salt formulation.
Application
LB Broth (Lennox) has been used for culturing Escherichia coli and bacterial artificial chromosomes (BACs).
Suitable for non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. Also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added, including those that require low-salt conditions, such as Zeocin®.
Features and Benefits
Lennox LB tablets provide:
  • Convenient small package to eliminate weighing
  • Fast preparation – no stirring required
Preparation Note
Add each 1.1g tablet in 48.3mL water (no stirring required). Autoclave for 20 minutes at 121C to sterilize. Allow to cool before making additions, such as antibiotics (if desired).
Other Notes
10 g/L Tryptone
5 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
2.2 g/L inert binding agents
Legal Information
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ LB Broth (Lennox)
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ปลูกฝัง E.  coli บนเกล็ดตั้งแต่วัฒนธรรมเล็กๆไปจนถึงการหมัก โปรโตคอลสำหรับการเริ่มต้นวัฒนธรรมเริ่มต้นเซลล์ระงับการเพาะเลี้ยงเดี่ยวและการชุบ bacteriophage M13 รวมอยู่ด้วย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Synthesis of antibacterial surfaces by plasma grafting of zinc oxide based nanocomposites onto polypropylene
De Rancourt Y, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 402, 320-326 (2013)
Miller, J.H.
Experiments in Molecular Genetics null
Escherichia coli Physiology in Luria-Bertani Broth
Sezonov G, et al.
Journal of Bacteriology, 189(23), 8746-8746 (2007)