เกี่ยวกับสินค้านี้
usage
sufficient for 70 preparations
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA extraction: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
The GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit offers an ultrafast and efficient solution for plasmid preparation from E. coli cultures. This kit combines silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format,up to 25 μg of high copy plasmid DNA can be recovered from 1-5 mL of E. coli culture in less than 30 minutes. Note that actual yield and optimum volume of culture to use depend on the plasmid and the culture medium.
The recovered plasmid DNA is ready for immediate use in applications such as restriction digest, cloning, PCR, transfection, and sequencing.
Application
Features and Benefits
- Purified plasmid DNA in less than 30 minutes
- Up to 25 μg of high-copy plasmid DNA
- Flexibility of a vacuum or spin format
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C
wgk
WGK 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
เครื่องมือสำหรับการเตรียมพลาสมิด, การถอดรหัสในหลอดทดลอง, การทำให้บริสุทธิ์ mRNA, และการเตรียมสูตร LNP ในวัคซีนและยาที่มีพื้นฐานจาก mRNA