Merck
W0263
Wash Solution 1
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
storage temp.
room temp
Quality Level
General description
This product is used as a column wash after DNA binding performed with some GenElute kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)