เกี่ยวกับสินค้านี้
usage
sufficient for 25 preparations
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA extraction: suitable
test parameters
sample volume: 150 mL bacterial culture
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use for the most demanding applications including transfection with endotoxin-sensitive cells.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Up to 1.2 mg of high-copy plasmid DNA with endotoxin levels of ≤0.1 EU/μg
- Only 35 minutes from pelleted cells to purified plasmid
- Convenient vacuum format
Other Notes
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
wgk
WGK 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit isolates endotoxin-free plasmid DNA in 35 minutes, meeting industry standards.
เครื่องมือสำหรับการเตรียมพลาสมิด, การถอดรหัสในหลอดทดลอง, การทำให้บริสุทธิ์ mRNA, และการเตรียมสูตร LNP ในวัคซีนและยาที่มีพื้นฐานจาก mRNA