Merck
N7411
Neutralization Solution EF
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
liquid
Quality Level
storage temp.
room temp
General description
For sample preparation use in some GenElute kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)