Merck
NA0200
GenElute HP Plasmid Midiprep Kit
greener alternative
sufficient for 25 purifications
Synonym(s):
GenElute HP Plasmid Midiprep Kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit, Gen Elute
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
usage
sufficient for 25 purifications
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
sample volume: 1-5 mL bacterial culture
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
The GenElute HP Plasmid Midiprep Purification kits offer an ultrafast and efficient solution for large-scale plasmid preparation from E. coli cultures. These kits combine silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format. The kits also include a special filter cartridge, which replaces the centrifugation step following alkaline lysis. Following lysis the DNA is bound to the silica membrane and contaminants are removed with a simple wash step. The DNA is then eluted in water or TE buffer by centrifugation.
The purified plasmid DNA is suitable for a wide variety of molecular biology applications, including restriction digestions and sequencing.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Application
GenElute HP Plasmid Midiprep Kit has been used to isolate and purify plasmids.
Features and Benefits
  • From harvested bacterial culture to pure plasmid DNA in 30 minutes or less
  • Up to 350 μg of high-copy plasmid DNA
  • Flexibility of a vacuum or spin format
  • No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
  • Contains fewer plastic components, reducing the amount of waste
Other Notes
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
สามารถซื้อส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์แยกได้
หมายเลขสินค้า
คำอธิบาย
SDS & การกำหนดราคา
  • Resuspension Solution, Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. )
    SDS
  • Wash Solution 1
    SDS
  • Wash Solution 2
    SDS
  • RNase A solution
    SDS
  • Column Preparation Solution
    SDS
  • Lysis Solution
    SDS
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
ภาพรวมของเทคนิคทั่วไปและการใช้งานปลายน้ำสำหรับการสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของดีเอ็นเอจีโนมิกดีเอ็นเอพลาสมามิดและอาร์เอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์เนื้อเยื่อเลือดไวรัสและประเภทตัวอย่างอื่นๆ
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Genome-wide CRISPR screens reveal a Wnt-FZD5 signaling circuit as a druggable vulnerability of RNF43-mutant pancreatic tumors.
Steinhart Z
Nature Medicine, 23(1), 60-68 (2017)
Vanessa E Gray et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(11), 3683-3689 (2019-09-29)
Despite the importance of Aβ aggregation in Alzheimer's disease etiology, our understanding of the sequence determinants of aggregation is sparse and largely derived from in vitro studies. For example, in vitro proline and alanine scanning mutagenesis of Aβ40 proposed core
Stephanie P Cartwright et al.
BMC research notes, 10(1), 340-340 (2017-07-29)
Patients with dual hepatitis B (HBV) and hepatitis D (HDV) virus infection are at an increased risk of progression to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma than patients with a single viral infection. Treatment of viral hepatitis due to dual HBV/HDV