เกี่ยวกับสินค้านี้
usage
sufficient for 350 purifications
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL bacterial culture
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
An overnight recombinant E. coli culture is harvested with centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a spin-wash step. Finally, the bound DNA is eluted in water or Tris-EDTA buffer.
Application
Features and Benefits
- Purified plasmid DNA in less than 30 minutes
- Purify up to 15 μg of plasmid DNA
- No detectable genomic DNA or RNA contamination
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Other Notes
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ GenElute™ Plasmid Miniprep Kit
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
เครื่องมือสำหรับการเตรียมพลาสมิด, การถอดรหัสในหลอดทดลอง, การทำให้บริสุทธิ์ mRNA, และการเตรียมสูตร LNP ในวัคซีนและยาที่มีพื้นฐานจาก mRNA