Merck
T8154
Trypan Blue solution
0.4%, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
Blue cell viability dye
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C34H24N6Na4O14S4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
960.81
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4360496
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
sterility
sterile-filtered
Quality Level
form
liquid
storage condition
dry at room temperature
concentration
0.4%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable
application(s)
cell analysis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
General description
For the same product in a convenient lyophilized (powder) format, please see T6146
Trypan Blue (TB), an anionic hydrophilic azo dye, crosses only the cell membranes of dead cells, thereby staining dead tissues/cells blue. It is used in quantitative microscopy for a dye exclusion staining technique to differentiate between live and dead mammalian cells.
Trypan blue is a dye used to distinguish between live and dead cells. It is a vital stain that is not absorbed by healthy viable cells, but stains cells with a damaged cell membrane. This way, only dead cells can be counted. The method is sometimes referred to as the dye exclusion method.
Application
Trypan Blue solution has been used:
  • in cell viability assay to count viable and dead cells
  • in rescue assay to count viable cells
  • in trypan blue exclusion counting method to determine proliferation curve
  • as the saline control and in the preparation of lipopolysaccharide (LPS) solution to confirm the success of LPS infusion
  • in trypan blue dye exclusion test to determine gastric epithelial cells (GEC) viability
  • to count GEC cells using a hemocytometer
Preparation Note
Prepared in 0.81% sodium chloride and 0.06% potassium phosphate, dibasic.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Trypan Blue solution
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
คลาสการจัดเก็บ
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
Trypsin มักใช้สำหรับการแยกเซลล์ที่เกาะติดออกจากพื้นผิว มีโซลูชัน trypsin ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสายเซลล์เฉพาะของคุณ
โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์สำหรับการส่งผ่านและแยกสายเซลล์ที่เกาะติดโดยใช้ trypsin EDTA ดาวน์โหลดคู่มือ ECACC ฟรี
โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดทีละขั้นตอนสำหรับเซลล์ต้นกำเนิด pluripotent มนุษย์ (iPSCs) รวมถึงการละลายของเซลล์ IPS, การขยายตัวการแช่แข็งและการกำหนดลักษณะ
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
บทความ
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
การวิเคราะห์เซลล์สำหรับการเพิ่มจำนวนเซลล์ (BrdU, MTT, WST1) การมีชีวิตของเซลล์และการทดลองความเป็นพิษต่อเซลล์สำหรับการใช้งานในการวิจัยโรคมะเร็งระบบประสาทและเซลล์ต้นกำเนิด
โปรโตคอลการนับเซลล์โดยใช้ Hemocystometer สำหรับการตรวจสอบความสามารถในการทำงานของเซลล์ ค้นพบเครื่องมือนับเซลล์อื่นๆเช่นตัวนับเซลล์ Scepter ™ 3.0
ดูบทความทั้งหมด
The sensitivity of 5-formylcytosine to doxorubicin regardless of DNA damage
Selcen
Turkiye Entomoloji Dergisi (Turkish Journal of Entomology), 40 (2016)
Single cell isolation process with laser induced forward transfer
Yu Deng
Journal of Biological Engineering, 11(2) (2017)
Vital dyes in vitreoretinal surgery: chromovitrectomy
Meyer CH
Developments in Ophthalmology, 42 (2008)