Quality Level
usage
mL sufficient for 107 cells, mL sufficient for 100 mg tissue (or)
storage temp.
2-8°C
General description
Homogenization or lysis of the tissue sample in TRI reagent® dissolves RNA, DNA and protein. The addition of chloroform or 1-bromo-3-chloropropane followed by centrifugation results in the separation of the mixture into three phases: an aqueous phase containing the RNA, the interphase containing DNA, and an organic phase containing proteins. Each of the components can then be isolated after separating the phases.
Application
- in the isolation of total RNA from various tissue samples and cells
- for the lysis of monocytes
- to isolate cytoplasmic RNA from SARS-CoV infected Vero cells
- to isolate total RNA from MDMs (monocyte-derived macrophages) infected with influenza A (H5N1) virus
- to prepare a viral lysate of SARS-CoV culture for the creation of a clone encoding the S glycoprotein in the development of SARS-CoV vaccine
The RNA, DNA and protein that are isolated using TRI reagent® can further be used for downstream applications, such as cloning, PCR, RT-PCR, Northern blots, mRNA isolation, in vitro translation, RNase protection assay, restriction enzyme digestion, Southern blots, SDS-PAGE and western blots.
Features and Benefits
Multi-purpose: TRI Reagent® performs well with large or small amounts of tissue or cells and works with many samples including human, plant, yeast, bacterial and viral samples.
Efficient: TRI reagent® gives better yields than traditional guanidine thiocyanate/cesium chloride methods. The whole process of RNA extraction starting with fresh tissue or cells can be completed in less than one hour.
- Easily scalable RNA isolation
- Works with many sources: human, plant, yeast, bacterial, or viral
- Better yields than traditional guanidine thiocyanate/cesium chloride methods
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ TRI Reagent®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
คลาสการจัดเก็บ
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
ไตรรีเอเจนต์ช่วยให้สามารถแยกดีเอ็นเออาร์เอ็นเอและโปรตีนได้พร้อมกันด้วยคำแนะนำในการเตรียมตัวอย่างและการแก้ไขปัญหา
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
บทความ
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
ภาพรวมของวิธีการสลายเซลล์และการสกัดโปรตีนครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ ตั้งแต่การละลายด้วยสารลดแรงตึงผิวไปจนถึงการรบกวนทางกล เพื่อสนับสนุนความต้องการในการวิจัย