form
liquid
Quality Level
usage
mL sufficient for 107 cells, mL sufficient for 100 mg tissue
impurities
phenol
General description
Application
Features and Benefits
- Easily scalable RNA isolation
- Works with many sources: human, plant, yeast, bacterial, or viral
- Better yields than traditional guanidine thiocyanate/cesium chloride methods
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ TRI Reagent®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
คลาสการจัดเก็บ
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
ไตรรีเอเจนต์ช่วยให้สามารถแยกดีเอ็นเออาร์เอ็นเอและโปรตีนได้พร้อมกันด้วยคำแนะนำในการเตรียมตัวอย่างและการแก้ไขปัญหา
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
บทความ
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.