เกี่ยวกับสินค้านี้
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
crystalline
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
Application
- L-Ascorbic acid has been used to induce osteoblast differentiation from primary bone marrow cultures.
- It has been used for the differentiation of hCMPCs (human cardiomyocyte progenitor cells) into cardiomyocytes.
- It has been used to measure the mitochondrial electron transport chain (complex IV) activity.
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ L-Ascorbic acid
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.