เกี่ยวกับสินค้านี้
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99%
form
crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- for the synthesis of hydrogels
- for the preparation of polyacrylamide gel
- to agglomerate vimentin and keratin intermediate filament network
- to agglomerate the vimentin and keratin intermediate filament network of K562cells
- in the preparation and characterization of soft culture substrate
- in hydrogel synthesis
- for determination of protein by sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) electrophoresis
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Acrylamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Product Information Sheet