Merck
A9099
Acrylamide
Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
Synonym(s):
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CH2=CHCONH2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
71.08
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤0.005% Acrylic acid content, ≤0.005% Water insolubles
conductivity
≤10 μmho (35% solution)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤1 ppm, Mg: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide. Acrylamide is a water-soluble monomer, which forms a transparent stable insoluble gel. Bis-acrylamide is a cross-linking agent.
Application
Acrylamide has been used:
  • in polyacrylamide gel electrophoresis
  • in the preparation of cleared gel samples
  • to determine the effect of L-cysteine on acrylamide-induced testicular toxicity
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Acrylamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Electrical characterization of DNA supported on nitrocellulose membranes.
Al AM, et al.
Scientific Reports, 6(4), 29089-29089 (2016)
Separation of Thylakoid Protein Complexes with Two-dimensional Native-PAGE.
Rantala M, et al.
The Plant Journal, 8(13), 29089-29089 (2017)
Mild myelin disruption elicits early alteration in behavior and proliferation in the subventricular zone.
Gould EA,et al.
eLife, 7(4-5), e34783-e34783 (2018)