เกี่ยวกับสินค้านี้
form
liquid
Quality Level
contains
0.6-1.0% ethanol as stabilizer
suitability
suitable for nucleic acid purification
application(s)
agriculture
General description
Application
- to extract bacterial genomic DNA, DNA from Daphnia spp, and salmon sperms.
- for a single DNA precipitation step for high-quality DNA extraction.
- for protein extraction and RNAse treatment.
- in phenolic oxidation to separate phenolics from the aqueous portion.
- for RNA isolation from brown adipose tissue (BAT), inguinal white adipose tissue (iWAT), and epididymal adipose tissue (eWAT).
- in modified cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) method to extract total RNA from Impatiens balsamina.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวมของเทคนิคทั่วไปและการใช้งานปลายน้ำสำหรับการสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของดีเอ็นเอจีโนมิกดีเอ็นเอพลาสมามิดและอาร์เอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์เนื้อเยื่อเลือดไวรัสและประเภทตัวอย่างอื่นๆ
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.