Merck
C3041
Carbonate-Bicarbonate Buffer
capsule
Synonym(s):
Carbonate Buffer Solution
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
capsule
Quality Level
color
colorless
pH
9.3-9.9
solubility
water, high purity: 1 capsule/100 mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
General description
Bicarbonate buffer mostly have a pH close to 7.4. It is the major small intestine buffer.
Application
Carbonate-Bicarbonate Buffer has been used for suspending the lyophilized human plasma sample for microtiter plate biofilm assay and flow cell biofilm assay. It has also been used as a coating buffer for microtiter plates prior to enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA).
Prepared buffer is suitable for use in protein coating procedures on multiwell plates or plastic tubes.
Preparation Note
Empty the contents of one capsule in 100 mL of deionized water and dissolve. The contents of one capsule yields 100 ml of 0.05 M carbonate-bicarbonate buffer, pH 9.6 at 25 °C.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Carbonate-Bicarbonate Buffer
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
โปรโตคอล ELISA โดยละเอียดครอบคลุมเทคนิค ELISA โดยอ้อมและการบันทึกข้อมูลการแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับการทดลอง ELISA แบบแซนด์วิชและทางอ้อม
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
We have developed a novel, high-binding capacity, antibodybased resin for the depletion of twenty high abundance proteins in human plasma. The technology is a significant improvement over existing kits that remove 2, 6, or 12 proteins.
Protein Depletion for Plasma and Serum Proteomic Analysis
Quantifying and comparing constitutive immunity across avian species
Millet S, et al.
Developmental and Comparative Immunology, 31(2), 188-201 (2007)
T J Caperna et al.
Domestic animal endocrinology, 60, 75-82 (2017-05-30)
A simple, reproducible sandwich, ELISA was developed to measure porcine alpha-1 acid glycoprotein (pAGP, ORM-1) in pig plasma. Porcine AGP isolated from serum was purchased and a polyclonal antisera was prepared in rabbits using the whole pAGP molecule as immunogen.
Experimental evidence for direct in situ binding of IgM and IgT to early trophonts of Ichthyophthirius multifiliis (Fouquet) in the gills of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)
von Gersdorff J, et al.
Journal of Fish Diseases, 34(10), 749-755 (2011)