เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
PCK-26, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using human placenta or skin, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
dog ... Krt1(444857)
human ... KRT1(3848), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT8(3856), KRT8(3856), KRT8(3856)
mouse ... KRT1(16678), KRT1(16678), KRT1(16678), Krt1(16678), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt8(16691), Krt8(16691), Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626)
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- Immunocytochemistry
- dot blotting
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Anti-Cytokeratin, pan antibody, Mouse monoclonal
— หรือ —
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า ของเราเพื่อจำกัดตัวเลือกของคุณ
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?