Merck
D127
Dextrorphan tartrate
NMDA-receptor antagonist, powder
Synonym(s):
(+)-3-Hydroxy-N-methylmorphinan (+)-tartrate salt, Dextrorphan D-tartrate
เข้าสู่ระบบ to View Organizational & Contract Pricing.
เลือกขนาด
About This Item
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C17H23NO · C4H6O6
CAS Number:
น้ำหนักโมเลกุล:
407.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
ให้เราช่วยเหลือ
Product Name
Dextrorphan tartrate, powder
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m10/s1
InChI key
RWTWIZDKEIWLKQ-FEBOIHDFSA-N
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
form
powder
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
Quality Level
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
Application
Dextrorphan tartrate has been used to study its effects on blood glucose levels by targeting pancreatic islets.
Biochem/physiol Actions
Dextrorphan is a noncompetitive NMDA glutamate receptor antagonist that attenuates glutamate neurotoxicity in cortical cell cultures.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
A I Faden et al.
Science (New York, N.Y.), 244(4906), 798-800 (1989-05-19)
Brain injury induced by fluid percussion in rats caused a marked elevation in extracellular glutamate and aspartate adjacent to the trauma site. This increase in excitatory amino acids was related to the severity of the injury and was associated with
Peripherally active dextromethorphan derivatives lower blood glucose levels by targeting pancreatic islets
Okka S, et al.
Cell Chemical Biology (2021)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค