Merck
D8662
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
Liquid, with MgCl₂ and CaCl₂, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
DPBS
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
ชื่อสินค้า
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (D-PBS) is a balanced salt solution developed for use in tissue culture.
Application
D-PBS is a general use isotonic saline solution used to wash cells during preparation and serial transfer.
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used:
  • as a component of the reaction mixture for the fluoro-labeling reaction of pro-nerve growth factor (proNGF)-YBBR
  • to wash and equilibrate the cells post transepithelial electrical resistance (TEER) measurement of Caco-2BBe cells
  • to wash cells for protein isolation
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used:
  • as a component of the reaction mixture for the fluoro-labeling reaction of pro-nerve growth factor (proNGF)-YBBR
  • to wash and equilibrate the cells post transepithelial electrical resistance (TEER) measurement of Caco-2BBe cells
  • to wash cells for protein isolation
Biochem/physiol Actions
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (D-PBS) exhibits four chief functions:
  • provides cells with water and certain bulk inorganic ions essential for normal cell metabolism
  • serves as an irrigating, transporting, and diluting fluid while maintaining intra- and extracellular osmotic balance
  • when combined with a carbohydrate, such as glucose, provides the principal energy source for cell metabolism
  • provides a buffering system to maintain the medium within the physiological pH range
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
โปรโตคอลการสร้างเนื้องอกแบบทีละขั้นตอนที่สามารถใช้ในการสร้าง spheroids เซลล์มะเร็ง 3 มิติ
การรวมดีเอ็นเอเข้ากับเซลล์ยูคาริโอติกโดยใช้แคลเซียมฟอสเฟตเป็นวิธีทั่วไปในการถ่ายเลือด โปรโตคอลการถ่ายโอนข้อมูลนี้สามารถปรับให้เหมาะสมกับชนิดเซลล์ที่หลากหลายได้
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.
Anna Eskilsson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(19), 5035-5044 (2017-04-26)
Fever occurs upon binding of prostaglandin E
E Valas Teuma et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 45(8), 1177-1182 (2019-07-06)
To compare the capsulotomy rim strength with capsular marks (CMs) to the rim strength without CMs in porcine eyes, and to demonstrate the practicality of CMs for intraoperative toric intraocular lens (IOL) alignment. LENSAR facility, Orlando, Florida, USA. Laboratory study.
L Parmegiani et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 35(10), 1887-1895 (2018-08-04)
To study the efficacy and efficiency of a "universal warming protocol" for vitrified human embryos, based on subsequent steps with 1 and 0.5 M concentration of extracellular cryoprotectant (ECCP). Two studies on patients undergoing fertility treatments via ICSI: a prospective randomized