Merck
E8779
E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
sufficient for 20 tests
Synonym(s):
Endotoxin Reagent, LAL
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
dry concentrate
Quality Level
usage
sufficient for 20 tests
detection sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Application
The endotoxins from Salmonella typhimurium isolated from human waste samples were detectable at a low concentration of 0.5 μg/ml using E-TOXATE reagent.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Quantitative Detection of the Partially Purified Endotoxin Extracted from the Locally Isolated Salmonella typhimurium A3.
Al-Saffar, A.
Journal of Al-Nahrain University, 14, 152-159 (2011)