Merck
E8904
E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
sufficient for 50 tests
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
dry concentrate
Quality Level
usage
sufficient for 50 tests
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
Reconstitute to 5 mL per vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)