ชื่อสินค้า
Fibronectin human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in HEK 293 cells
sterility
sterile
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
259.5 kDa (The protein migrates as a higher band on SDS-PAGE due to glycosylation.)
packaging
pkg of 200 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg endotoxin, tested
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Application
Recommended for use as a cell culture substratum at 1-5 μg/cm2 or 0.5-50 μg/ml. Optimal concentration depends on cell type as well as the application or research objectives.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Human-derived fibronectin
- Produced through recombinant expression in HEK 293 cells
- Low endotoxin levels
- Absence of bacterial contamination
Physical form
Analysis Note
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Fibronectin human
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
บทความ
สามารถใช้โปรตีนนอกเซลล์เมทริกซ์เช่นลามินินคอลลาเจนและ fibronectin เป็นสารยึดติดของเซลล์ในการเพาะเลี้ยงเซลล์
เมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) จะถูกหลั่งออกมาโดยเซลล์และล้อมรอบอยู่ในเนื้อเยื่อ
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Instructions