ชื่อสินค้า
Fibronectin solution human fibroblasts, cell culture derived, ~0.5 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human fibroblasts
Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
31 kDa
packaging
pkg of 100 μL
concentration
~0.5 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HBSAG, none detected, HCV, none detected, HIV-1/HIV-2, none detected
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Application
- It is used in purification of human extracellular matrix (ECM)
- Coating of tissue culture plates with extracellular matrix components
- Used during cell culture (For xeno-free, feeder-free culture the cells were passaged in to human fibronectin along with other components)
Fibronectin from human plasma can be used with epithelial cells, mesenchymal cells, neuronal cells, fibroblasts, neural crest cells, and endothelial cells. It is recommended for use as a cell culture substratum at 1-5 μg/cm2 or 0.5-50 μg/mL. The optimal concentration does depend on cell type as well as the application and research objectives.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Fibronectin solution human fibroblasts
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
บทความ
สามารถใช้โปรตีนนอกเซลล์เมทริกซ์เช่นลามินินคอลลาเจนและ fibronectin เป็นสารยึดติดของเซลล์ในการเพาะเลี้ยงเซลล์
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Instructions