ชื่อสินค้า
FIBRONECTIN FROM HUMAN PLASMA, liquid, 0.1% (Solution), BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human plasma
Quality Level
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
liquid
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
0.1% (Solution)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
saline: 0.05 M (Tris-buffered)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
FN occurs as a dimeric protein, linked by two disulfide bonds at the end of C-terminal. Within the fibronectin structure, the domains are compactly arranged close to both the amino and carboxyl terminal of the peptide chains. Moreover, it has been observed that despite arising from a single gene up to 20 distinct variants of this gene have been identified in humans.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Adhesive glycoprotein
- Derived from human plasma
- Recommended surface coverage of 1-5 μg/cm2
Preparation Note
In coating culture surfaces, fibronectin should be diluted in sterile balanced sterile salt solution and coated with minimal volume. Surface should then be air dried for 45 minutes at room temp and can be stored for 2-4 weeks at 2-8°C
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ FIBRONECTIN FROM HUMAN PLASMA
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
บทความ
เมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) จะถูกหลั่งออกมาโดยเซลล์และล้อมรอบอยู่ในเนื้อเยื่อ
ออร์แกนอยด์ปอดเป็นแบบจำลอง 3 มิติที่มีค่าสำหรับการพัฒนาปอดของมนุษย์และโรคทางเดินหายใจ โปรโตคอลตรวจสอบความแตกต่าง 3 dGRO ™สร้างออร์แกนอยด์จาก iPSC ของมนุษย์ใน 4 ขั้นตอน
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.