ชื่อสินค้า
Fibronectin human plasma, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
biological source
human plasma
Quality Level
sterility
sterile
product line
BioReagent
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Application
- in neural selection medium to coat tissue culture surface for neuronal differentiation
- to coat culture vessels for characterization of iPSC and iPSC‑derived BMEC in 2D cell culture
- to coat culture supports for endothelial cell culture
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
In coating culture surfaces, fibronectin should be diluted in sterile balanced sterile salt solution and coated with minimal volume. Surface should then be air dried for 45 minutes at room temp and can be stored for 2-4 weeks at 2-8°C.
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Fibronectin human plasma
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
บทความ
สามารถใช้โปรตีนนอกเซลล์เมทริกซ์เช่นลามินินคอลลาเจนและ fibronectin เป็นสารยึดติดของเซลล์ในการเพาะเลี้ยงเซลล์
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.