เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
C-11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat
storage condition
protect from light
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using PtK2 cells, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using human placenta, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848), KRT13(3858), KRT13(3858), KRT18(3875), KRT18(3875), KRT4(3851), KRT4(3851), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT8(3856), KRT8(3856)
mouse ... Krt1(16678), Krt10(16661), Krt10(16661), Krt13(16663), Krt13(16663), Krt18(16668), Krt18(16668), Krt4(16682), Krt4(16682), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt8(16691), Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250), Krt1-18(706059), Krt1-18(706059), Krt10(450225), Krt10(450225), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626)
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า ของเราเพื่อจำกัดตัวเลือกของคุณ
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Instructions