Merck
F7425
ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(s):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, IF, IP, WB CL
Citations:
3023
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
all
concentration
~0.8 mg/mL
technique(s)
dot blot: 1-2.5 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK, western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
isotype
IgG
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The rabbit Anti-FLAG polyclonal affinity antibody ANTI-FLAG recognizes the FLAG epitope located on FLAG fusion proteins. This antibody reacts with N-terminal, N-terminal-Met, and C-terminal FLAG fusion proteins.
The FLAG epitope, is an eight amino acid protein with an enterokinase-cleavage site.
Immunogen
FLAG; peptide sequence DYKDDDDK
Application
The antibody recognizes the FLAG epitope located on FLAG-tagged fusion proteins at the N-terminus or C-terminus, applying dot blot, immunoblotting, immunoprecipitation and immunocytochemistry assays. Learn more product details in our FLAG® applicationportal."
Biochem/physiol Actions
FLAG epitope plays a crucial role in immunoaffinity purification of fusion proteins.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide
Preparation Note
Purified by affinity chromatography on a column bearing the immunizing peptide.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า ของเราเพื่อจำกัดตัวเลือกของคุณ
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
โปรตีนและกรดนิวคลีอิกปฏิกิริยาและทรัพยากรสำหรับการลงทุนโปรตีน -RNA, โปรตีนดีเอ็นเอและโปรตีนโปรตีนปฏิสัมพันธ์และการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Ryota Sato et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1857-1857 (2019-08-29)
The envelope proteins of influenza A virus, hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA), play critical roles in viral entry to host cells and release from the cells, respectively. After protein synthesis, they are transported from the trans-Golgi network (TGN) to the
Makoto Miyazawa et al.
The Journal of biological chemistry, 286(22), 19191-19203 (2011-04-12)
The molecular chaperone prefoldin (PFD) is a complex comprised of six different subunits, PFD1-PFD6, and delivers newly synthesized unfolded proteins to cytosolic chaperonin TRiC/CCT to facilitate the folding of proteins. PFD subunits also have functions different from the function of
Martin S Taylor et al.
The Journal of biological chemistry, 288(45), 32211-32228 (2013-09-21)
Ghrelin O-acyltransferase (GOAT) is a polytopic integral membrane protein required for activation of ghrelin, a secreted metabolism-regulating peptide hormone. Although GOAT is a potential therapeutic target for the treatment of obesity and diabetes and plays a key role in other