เลือกขนาด
About This Item
Product Name
Isoguvacine hydrochloride, solid
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;/h1,7H,2-4H2,(H,8,9);1H
SMILES string
Cl[H].OC(=O)C1=CCNCC1
InChI key
SUWREQRNTXCCBL-UHFFFAOYSA-N
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.)
methanol: slightly soluble
neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily)
Quality Level
Gene Information
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
Application
- to study its effects on neuronal activity in rats
- to study its antiallodynic effect in rats
- to study its effects on baroreflex gains in rats
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค